Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Polishing Cloths Refill 7212
Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Descrizione
- 1 bag x 300 white, cloths (300 total)
- Suitable for a variety of dry polishing tasks; surface preparation, pre/post paint applications and polishing glass
- Perfect for the fabricated metal manufacturing industry
- Spun lace, white cloths
- Compatible with the Kimtech™ Polishing Cloths Bucket (product code 7213)
Specifica
Specifica
| Product Type | Polishing Cloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.41 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 29.8 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.41 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 29.8 cm |
| Materiale | Paper |
| Colore | White |
| Tipo di contenitore | Refill Pack |
| Dimensioni (L x P) | 60 x 39 cm |
| Quantità confezione | 300 Cloths |
| Vedi altri risultati |