Learn More
SCAT Politainer (contenitore di rifiuti pieghevole)
10.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
20 L
Dimensione chiusura:
GL38
S60/61
Dimensioni (L x P x A):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Descrizione
Lo stoccaggio nello stato non riempito è possibile in uno spazio molto piccolo e dopo il riempimento, lo stoccaggio o il trasporto sicuro è garantito.
- Composto da copolimero LDPE ed EVA, che offre una protezione ottimale contro i solventi volatili
- Disponibile con le filettature GL38 e S60/61 di uso frequente e con volumi di 5, 10 e 20 L
Gli SCAT Politainers sono un modo ideale per non dover rinunciare ad uno stoccaggio sicuro anche in spazi limitati
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Dimensione chiusura | GL38 |
Colore | Bianco traslucido |
Descrizione | Politainer 5 L, GL38, copolimero PE_LD / EVA, pieghevole, dimensioni (L x A x P): 178 x 178 x 178 mm |
Dimensioni (L x P x A) | 178 x 178 x 178 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Sistema di smaltimento dei rifiuti |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Scatola di cartone/scatola con coperchio, tappo di sicurezza in più parti |
Include | UN-Y approval in combination with box |
Materiale | LDPE |