Learn More
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), regiorandom, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15472547
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) optimized for use in organic photovoltaic's (OPV) research and devices. It is also used in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104934-50-1
Formula molecolare (C10H14S)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00217686
InChI Key DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
IUPAC Name 3-hexyl-2,5-dimethylthiophene
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Colore Brown
Forma fisica Powder/Chunks
Informazioni di solubilità Soluble (50mg/ml) in chlorinated solvents such as chloroform,chlorobenzene,dichlorobenzene and trichlorobenzene.
Quantità 100 mg
Sensibilità Light sensitive