Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
5mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(ethylene glycol) |
| Forma fisica | Liquid |
| Punto di fusione | -65.0°C |
| Formula lineare | H(OCH2CH2)nOH |
| Densità | 1.1250g/mL |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
| Quantità | 5 L |
| Peso formulazione | 200 |
| Punto d'infiammabilità | 171°C |
| Valore ossidrile | 534 to 591mg KOH/g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Polyethylene glycol