Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 400
Codice prodotto. 10634892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 10634892
Marca: Thermo Scientific Acros 192230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione >200.0°C
Punto di fusione 4.0°C to 8.0°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Densità 1.1275g/mL
Indice di Merck 15, 7688
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantità 1 L
Peso formulazione 400
Punto d'infiammabilità 235°C
Valore ossidrile 267 to 295mg KOH/g
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4680
Gravità specifica 1.1275
Viscosità 110-125 mPa.s (20°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.