Learn More
Buerkle™ Polyacetal Hose Clips
Use these Buerkle™ Polyacetal Hose Clips to clamp down on tubing for a sure and secure fit.
Marca:  Buerkle™ 8678-0022
Codice prodotto. 10001922
  • 6.50€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hose clips made of Polyacetal (POM)
  • Featured in varying diameters
  • POM is white, sterilizable, does not rust, permanently elastic and hygienic.
Specifica
Specifica
Poliacetale
10 Pc./Pk.
White
Hoses
20 to 22 mm
Fascetta serratubo