Learn More
Buerkle™ Polyacetal Hose Clips
Use these Buerkle™ Polyacetal Hose Clips to clamp down on tubing for a sure and secure fit.
Marca:  Buerkle™ 8678-0010
4.33 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10054083
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hose clips made of Polyacetal (POM)
  • Featured in varying diameters
  • POM is white, sterilizable, does not rust, permanently elastic and hygienic.
Specifica
Specifica
Fascetta serratubo
Hoses
9 to 10 mm
Poliacetale
10 Pc./Pk.