Learn More
Buerkle™ Polyacetal Hose Clips
Use these Buerkle™ Polyacetal Hose Clips to clamp down on tubing for a sure and secure fit.
Marca: Buerkle™ 8678-0019
4.33 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Hose clips made of Polyacetal (POM)
- Featured in varying diameters
- POM is white, sterilizable, does not rust, permanently elastic and hygienic.
Specifica
Fascetta serratubo | |
Hoses | |
17 to 19 mm |
Poliacetale | |
10 Pc./Pk. | |
White |