Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide CC 6
400.00€ - 2025.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10033091
|
Macherey-Nagel™
815610.1 |
1 kg | <0.07 |
444.00€
1kg |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10328411
|
Macherey-Nagel™
815600.1 |
1 kg | 0.10 to 0.3 mm |
400.00€
1kg |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10441862
|
Macherey-Nagel™
815620.5 |
5 kg | 0.05 to 0.16 mm |
2025.00€
5kg |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10286231
|
Macherey-Nagel™
815600.5 |
5 kg | 0.10 to 0.3 mm |
1820.00€
5kg |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Polyamide CC 6 | |
Polyamide |