Learn More
Bohlender™ Polyamide Fork Wrench
Marca: Bohlender™ D647-08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Specifica
Fork Wrench | |
Black | |
−10° to +140°C |
Polyamide | |
1 Ea. |
Marca: Bohlender™ D647-08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Fork Wrench | |
Black | |
−10° to +140°C |
Polyamide | |
1 Ea. |