Learn More
RETSCH Polyamide Grinding Balls
1.75€ - 4.80€
Specifica
Product Type | Grinding Balls |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | mm 200 andmm 301 |
Materiale | Polyamide |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10197361
|
RETSCH
05.368.0044 |
0.9 mm |
2.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10456231
|
RETSCH
05.368.0003 |
12 mm |
4.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10176211
|
RETSCH
05.368.0043 |
7 mm |
1.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10064821
|
RETSCH
05.368.0042 |
5 mm |
1.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Grinding Balls | |
mm 200 andmm 301 | |
Polyamide |