Learn More
Thermo Scientific™ Polyamide Layer Sheets for Chromatography
Polyamide used as a catalyst in the epoxidation of cyclohexene with tert-butylhydroperoxide
184.92€ - 657.00€
Specifica
Content And Storage | Ambient temperatures |
---|---|
Materiale | Polyamide |
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography |
Dimensioni (L x P) | 15 x 15cm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11459010
|
Thermo Scientific™
A12572.KT |
1/ea. |
184.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11469010
|
Thermo Scientific™
A12572.KU |
5/ea. | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Polymer-supported reagents and catalysts
- Easy recovery upon completion of reaction
- Used for Chromatography
Specifica
Ambient temperatures | |
Polyamide | |
Chromatography | |
15 x 15cm |