Learn More
Polycaprolactone, M.W. approx. 80,000
Codice prodotto. 17138258 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 17138258
Marca: Thermo Scientific Acros 178301000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24980-41-4 | (C6H10O2)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24980-41-4
Formula molecolare (C6H10O2)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00084404
InChI Key XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name oxepan-2-one
SMILES *-CCCCCC(=O)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polycaprolactone
Punto di fusione 60.0°C
Formula lineare [-O(CH2)5CO-]n
Quantità 100 g