Learn More
MP Biomedicals™ Polycarbonate Dome for FastPrep-24™
Polycarbonate Dome is a protective cover for FastPrep-24™ Classic bead beater.
Marca: MP Biomedicals™ 116002506
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Applications:
- Dome for FastPreps-24
- Polycarbonate protective cover
Specifica
Polycarbonate | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.