Learn More
Masterflex™ Raccordi Luer per collettori in policarbonato
Codice prodotto. 11700529
Click to view available options
N. di porte:
2
3
4
5
Include:
180° Rotation
360° Rotation
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11700529
Marca: Masterflex™ 0646487
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Regulate flow without leaking with these manifolds with luer locks. Cole Parmer™ Polycarbonate Manifolds feature polyurethane stems, HDPE handles and female ports and luer locks.
  • Purchase manifolds individually or in convenient packs of ten
  • This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications
Specifica
Tipo di collegamento Luer Fitting
Descrizione 360 °
Include 360° Rotation
Materiale Policarbonato
N. di porte 5