Learn More
Eppendorf™ Polycarbonate/PTFE Coated Rotor
For use with Eppendorf Centrifuges
Marca:  Eppendorf™ 5427712003
Codice prodotto. 10483232
  • 540.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polycarbonate/PTFE Coated Rotor
  • Includes lid
  • Max. speed: 20,800 × g (14,000rpm)
  • Max. capacity: 30 × 1.5/2.0mL tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polycarbonate, PTFE
30 x 1.5/2 mL
14,000 rpm
Rotor
20,817 x g
With lid