Learn More
Logistik™ Women's FItted Polycotton Laboratory Coat
Codice prodotto. 13162190
Click to view available options
Misura petto (sistema metrico):
128 cm
Misura petto (sistema imperiale):
50.4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13162190
Marca: Logistik™ 607V3WH128CM
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Logistik Unicorp™ Women's FItted Polycotton Laboratory Coat is a classically designed, comfortable, fitted laboratory coat suitable for a range of applications.
  • Gently contoured fit for optimum comfort
  • Includes two lower patch pockets, breast pocket, concealed stud fastened front, stud fastened cuffs and a generous 107cm length
  • Not CE marked
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size 4X-Large
Sesso Women's
Materiale Polycotton
Colore White
Stile polso Stud-fastened
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
N. di tasche 3
Descrizione Size 26
Misura petto (sistema imperiale) 50.4 in.
Misura petto (sistema metrico) 128 cm
Include Lower patch pockets, breast pocket, concealed stud fastened front, stud fastened cuffs
Lunghezza (sistema metrico) 107 cm