Learn More
Berkshire International™ Sottoguanti in poliestere Codice prodotto.: 12405180
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Berkshire International™ Sottoguanti in poliestere
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12405180 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Medium
Click to view available options
Medium
Codice prodotto. 12405180
Marca: Berkshire International™ BGL2.20R
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the half-finger design permits tactility in addition to wicking moisture from the palms.
  • Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
  • Half-finger design permits tactility while also wicking moisture from the palms
  • 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
  • Ambidextrous design can be used on either hand
  • Gloves can be repeatedly laundered for reuse
  • Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Specifica
Struttura Seamless Knit
Coating Material Uncoated
Colore White
Monouso Reusable
Hand Ambidestri
Materiale Polyester
Product Type Glove Liners
Size Regular
Stile Reversible
Stile delle dita Half
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories and Manufacturing Environments
Stile polso guanto Knit
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto0000850487 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data02/04/2025 Catalog NumberBGL2.20R
Numero di lotto0000847416 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data05/09/2024 Catalog NumberBGL2.20R
Numero di lotto0000847667 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data06/06/2024 Catalog NumberBGL2.20R
Numero di lotto0000846340 Tipo di certificatoDichiarazione di conformità Data22/04/2024 Catalog NumberBGL2.20R
Numero di lotto0000847416 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/09/2024 Catalog NumberBGL2.20R
Titolo del prodotto
Berkshire International™ Sottoguanti in poliestere >