Learn More
Brady™ Polyester High Performance Tape
Codice prodotto. 11539233
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30 m x 13 mm
30 m x 29 mm
30 m x 57 mm
30.48 m x 12.7 mm
30.48 m x 28.58 mm
30.48 m x 57.15 mm
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Light Blue
Ochre
Orange
Pink
Purple
Red
Sky Blue
Tan
Transparent
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11539233
Marca: Brady™ 076630
B-569 aderisce alle superfici lisce con la stessa durata del prodotto B-595.
  • B-569 adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descrizione GlobalMark High Performance Polyester Tape
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Pressure-sensitive
Rivestimento None
Colore Blue
Finitura Gloss
Formato Continuous
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Pipe and valve marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) GlobalMark Printer
Brillantezza 80 Gardner Units
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm