Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per stampante BBP33/i3300
Codice prodotto. 17140531
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Green, White
Orange, White
Pink, White
Red, White
White
Yellow, White
Lunghezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.70 mm
15.24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 2500
Codice prodotto. 17140531
Marca: Brady™ 307020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La nostra etichetta in poliestere B-494 è una soluzione affidabile per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni.
  • L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
  • Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Red, White
Finitura Gloss
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Printable Sides Front
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500 Labels/Roll
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0762 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 17.78 mm
Dimensions (LxW) 15.24 x 41.28 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.625 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.28 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Altezza (sistema metrico) 15.24 mm
Alternate Part Number B33-302-494-RD