Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per stampante BBP33/i3300
La nostra etichetta in poliestere B-494 è una soluzione affidabile per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni.
Marca: Brady™ 307023
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
- Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifica
B33-302-494-GN | |
Green, White | |
Roll | |
Front | |
Labels | |
BBP™33 Label Printer; BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer | |
1500 Labels/Roll | |
-196°C to +70°C | |
17.78 mm | |
15.24 mm | |
41.28 mm |
Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-196°C | |
-320.8°F to +158°F | |
0.0762 mm | |
0.6 in. | |
1.625 in. | |
15.24 mm |