Learn More
Brady™ Polyester Labels for Thermal Transfer Printers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12678293
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Finitura:
Opaco
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantità:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 2500
Codice prodotto. 12678293
Marca: Brady™ 116372
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For barcoding and identification purposes
  • Available with gloss or matte finish
  • Available in different widths and roll lengths
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White, Translucent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-127-461-1.5-SC
N. per confezione 1500 Label(s) / Roll
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Size 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 1.9 x 5.59 cm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 55.88 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 5.59 cm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 19.05 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-127-461-1.5-SC
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado