Learn More
Brady™ Polyester Labels for Thermal Transfer Printers
Codice prodotto. 30041436
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Finitura:
Opaco
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantità:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 2500
Codice prodotto. 30041436
Marca: Brady™ 116409
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For barcoding and identification purposes
  • Available with gloss or matte finish
  • Available in different widths and roll lengths
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Modello THT-142-481-2.5
N. per confezione 2500 Label(s) / Roll
Quantità 2500/Pk.
Forma Rectangle
Size 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 6.35 W x 6.35 cm H
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 63.50 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 cm
Alternate Part Number THT-142-481-2.5