Learn More
Brady™ Polyester Labels for Thermal Transfer Printers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4258165
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Finitura:
Opaco
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantità:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 2500
Codice prodotto. 12809948
Marca: Brady™ 116371
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For barcoding and identification purposes
  • Available with gloss or matte finish
  • Available in different widths and roll lengths
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White, Translucent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello THT-153-461-1.5-SC
N. per confezione 1500 Label(s) / Roll
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Size 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 1.52 x 6.67 cm (W x H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 19.05 mm
Dimensions (LxW) 66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.52 cm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 66.68 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.62 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.6 in.
Altezza (sistema metrico) 6.67 cm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.40 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-153-461-1.5-SC