Learn More
Brady™ Polyester Laser Radiation Warning Signs
Marca: Brady™ 251957
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Gloss | |
250/Pk. | |
22 mm | |
25.00 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Global |