Learn More
Brady™ Polyester Self-laminating Labels
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
475.00€ - 559.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000 |
---|---|
Descrizione | Self-laminating Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic, Self-adhesive |
Colore | White/Transparent |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15208836
|
Brady™
361689 |
15.24 mm |
559.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15298826
|
Brady™
361686 |
34.93 mm |
475.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Specifica
ASTM D 1000 | |
Permanent Acrylic, Self-adhesive | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Laboratory labelling | |
1 | |
Rectangle | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
1.57 in. |
Self-laminating Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers | |
White/Transparent | |
Polyester | |
Labels | |
BBP33, i3300, i5300 | |
-196°C | |
LabelMark, MarkWare | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm | |
39.88 mm |