Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra PET Polyester Syringe Filters
Labeled for method validation/certification. Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra PET Polyester Syringe Filters are hydrophilic multipurpose membranes that are not cytotoxic for use with polar and nonpolar solvents, especially water and organic solvent mixtures used in TOC/DOC determination.
129.00€ - 515.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable at 121°C (30 min.)
Certificazione/Conformità HPLC certified
Colore Colorless, Black Print
Volume morto 80 μL
Descrizione Imprinted with membrane type, diameter and pore size
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro N. per confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
11683079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
729220
0.45 μm 100Pack
129.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12436456
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
729229
1.2 μm 100Pack
129.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12446456
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
729229.400
1.2 μm 400Pack
515.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12766631
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
729221.400
0.20 μm 400Pack
515.00€
pezzi 400
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Chromafil™ Xtra syringe filters are imprinted for direct identification of the membrane type, diameter and pore size. The filters remove unwanted particles from liquid or gas samples to prevent contamination and clogging of sensitive instrumentation that can lead to downtime. Filtering samples increases the lifetime of chromatographic columns and equipment, gives more consistent and reproducible results, and saves time and money.
  • Xtra low-bleed, color-free polypropylene (PP) housing with clear label
  • Low content of extractable compounds
  • Fast flow geometry for easy filtration
  • Low hold-up volume for maximum filtrate recovery
  • Luer lock inlet for safe connection on the high pressure side
  • HPLC certified, with stabilizing crash plate to prevent membrane breakage
  • Designed to be compatible with all common automated filtration systems
  • Ideal for GC, HPLC and UHPLC sample filtration
Specifica
Specifica
Autoclavable at 121°C (30 min.)
Colorless, Black Print
Imprinted with membrane type, diameter and pore size
Polyester
4.91 cm2
Polypropylene
Luer lock
>12 bar
5 to 100 mL
HPLC certified
80 μL
Single-use
Non-sterile
Not cytotoxic: does not inhibit the growth of microorganisms and higher cells
Hydrophilic
Luer
Syringe Filter
25 mm