Learn More
Macherey-Nagel™ Polyethylene Cap
Codice prodotto. 15178592 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Colore:
Transparent
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15178592
Marca: Macherey-Nagel™ 702129
Specifica
Colore chiusura Transparent
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 4.3 mm
Materiale Polyethylene
Setto Yes
Da utilizzare con (applicazione) Used as Washer Bottle Closures or Interim Closures
Include With Septum
N. per confezione 100
Tipo di imballaggio 100 Pack
Materiale chiusura Polyethylene
Altezza (sistema metrico) 9.1 mm
Quantità 100 Pk.
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm