Learn More
SCAT Connettori e accessori per sistemi HPLC
Codice prodotto. 10105957 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.5 mm
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. 10105957
Marca: SCAT 461056
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collegamento sicuro di tubi di diverse dimensioni: direttamente e senza ausili tecnici. Per la raccolta sicura dei rifiuti liquidi HPLC e molte altre applicazioni in laboratorio!
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:
  • Connettori conici
  • Connettori a Y
  • Connettori a tubo
  • Connettori ciechi
  • Connettore capillare
  • Specifica
    Autoclavabile Autoclavable
    Diametro (sistema metrico) interno 6.5 mm
    Materiale HDPE
    Da utilizzare con HPLC Instrument
    Da utilizzare con (applicazione) Leak Connection of Various HPLC Systems
    Colore Gris
    Product Type Tubo ondulato