Learn More
Ansell Soprascarpe clorurati in polietilene
Codice prodotto. p-8006723
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 36cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12687071
Marca: Ansell SC36BCPE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For low-cost protection in light duty applications, polyethylene shoe covers are an ideal choice for single-use tasks.
  • Cool, light and comfortable to wear
  • Manufactured from blue chlorinated polyethylene
  • With elastic opening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polyethylene
Colore Blue
Modello SC-36BCPE
Quantità confezione 1/Pk.
Dimensioni (L x P) 15 x 36cm
Product Type Shoe Covers