Learn More
Kartell™ Tapered Drying Tubes
Kartell™ Tapered Drying Tubes are ideal for drying gases and feature two ends that have a push-on tapered connection to accommodate rubber hoses.
16.50€ - 25.10€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Product Type | Drying Tube |
N. per custodia | 5 Pack |
N. per confezione | 5 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10478272
|
Kartell™
0044600 |
170 mm |
16.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10001041
|
Kartell™
0044800 |
270 mm |
25.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10162711
|
Kartell™
0044700 |
220 mm |
17.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The two ends have push-on tapered connections to take rubber hoses of 8 - 10mm diameters
- Ideal for gases
- Constructed of polyethylene
Specifica
Polyethylene | |
Drying Tube | |
5 Pack | |
5 Pack |