Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Tubi di essiccazione in polietilene
In polietilene. Le provette per essiccazione in polietilene Bel Art™ possono essere riempite con un essiccante a propria scelta.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F19960-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Include due raccordi in polipropilene con estremità dentellata conica che accettano tubi con diametro interno da 6.4 a 9.5 mm
- Tubi dritti infrangibili in polietilene; diametro interno di 16 mm x diametro esterno di 19 mm
- Agente essiccante non incluso
Specifica
Diametro interno 6.4-9.5 mm | |
Polietilene | |
Tubo di essiccazione |