Learn More
Polyethylene Glycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10407773
1 kg, Flacone in polietilene
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Polietilenglicole 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, numero CAS 25322-68-3, ossido di polietilene, Carbowax, PEG 8000, 1 kg, grigio, bianco, da 7000 a 9000, ATTENZIONE!
PEG 8000 è un terreno indicato per la fusione delle cellule di mammifero. Viene utilizzato anche per precipitare batteriofagi da surnatanti cellulari lisati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene Glycol 8000
Colore Bianco
pH 5 to 7
Forma fisica Solido
Punto di fusione 55°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15, 7688
Quantità 1 kg
Peso formulazione 7000 to 9000
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Identificativo prodotto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000
Titolo del prodotto
Polyethylene Glycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents™ >