Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo
Click to view available options
Capacity: 50mL; Height: 77mm
Descrizione
- Polyethylene body with polypropylene cap
- Secured by tagging points on bottle and cap
- Confidential notes can be placed in space between insert sealing plug and cap
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Specifica
Capacità | 50 mL |
Parametri di certificazione | Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011 |
Da utilizzare con (applicazione) | Prodotti alimentari |
Materiale | Polietilene |
ID collo (sistema metrico) | 24 mm |
Tipo | Bottiglie a collo largo graduate |
Linea di prodotti | Bottiglia |
Graduazioni | 10mL |
Graduated | Sì |
Bocca | Ampio |