Learn More
Kartell™ Polyethylene Graduated Wide Mouth Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione chiusura:
GL 45
GL 63
Diametro (sistema metrico) interno collo:
38 mm
55 mm
Altezza (sistema metrico):
170 mm
206 mm
252 mm
Description
- Graduated general purpose bottles
- Long neck thread ensures leakproof closure
- Conforms to DIN 13316 and 168
- Suitable for foodstuff
Specifications
Specifications
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 38 mm |
Materiale | Polietilene |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Graduazioni | Sì |
Certificazione/Conformità | DIN 13316 e 168 |
Closure Included | Sì |
Bocca | Ampio |
Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
Product Type | Bottiglia graduata |
Show More |