Learn More
Kartell™ Bottiglie quadrate graduate in polietilene con collo largo
Click to view available options
Capacity: 100mL
Descrizione
- Approximate graduations allow reproducible filling without using cylinders or beakers
- Easy grip caps that can be wired down for security
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
Parametri di certificazione | Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011 |
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione prolungata di campioni |
Materiale | Polietilene |
ID collo (sistema metrico) | 34.5 mm |
Quantità | Confezione da 1 |
Linea di prodotti | Bottiglia |
Graduated | Sì |
Forma | Square |
Product Type | Bottiglie quadrate a collo largo graduate |