Learn More
Sacche per miscelatore omogeneizzatore in polietilene
Facile visualizzazione del contenuto grazie al polietilene trasparente. Le sacche per miscelatore e omogeneizzatore in polietilene Gosselin™ sono dotate di una striscia bianca per scrivere lungo un bordo in modo da facilitare l'identificazione del contenuto.
949.95€ - 977.90€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
---|---|
Colore | Natural |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for homogenous suspension, suspension sampling with pipets, dairy and industries |
Materiale | Polyethylene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11857403
|
Gosselin
BBAG-03 |
Side filter |
977.90€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11867313
|
Gosselin
FBAG-03 |
Full filter |
949.95€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Sterilizzati mediante irradiazione con certificato di sterilizzazione staccabile
- Disponibili con filtro completo o laterale
- Con area di scrittura bianca di 50 mm sul lato lungo
- Spessore 70 μm
Specifica
400 mL | |
Ideal for homogenous suspension, suspension sampling with pipets, dairy and industries | |
Sterile | |
20 bags of 25 | |
300 mm |
Natural | |
Polyethylene | |
70 μm | |
1500/Pk. | |
190 mm |