Learn More
Kartell™ Tappo a vite per bottiglia con beccuccio corto in polietilene
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 18
GL 25
Lunghezza (sistema metrico):
16 mm
40 mm
41mm
Product Type:
Dropping Bottle Screw Cap
Tappo a vite
Tappo a vite per bottiglia con beccuccio contagocce lungo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
Manufactured from polyethylene for strength and fit. Kartell™ Polyethylene Dropping Bottle Screw Caps, available in a variety of sizes and spout styles, provide a sturdy solution for laboratory dropping needs.
- Available in long or short dropping spout
- Fits standardized narrow and wide neck bottles
- Precision dropping for exact measurements with long spout
- Steady stream for filling small quantities with short spout
- Supplied with PE tip closure cap to avoid spillage
Specifica
Specifica
| Include | Tappo PE per chiusura puntale |
| Materiale | Polietilene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 18 |
| Finitura collo | 30 mm |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Product Type | Tappo a vite per bottiglia con beccuccio contagocce lungo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglie standardizzate con collo stretto n. parte 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 e bottiglie standardizzate con collo largo n. parte 1608 - 1610 |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.866 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.574 in. |