Descrizione
- Translucent polyethylene Jerrycan with polyethylene closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 2500 ml |
Colore chiusura | Traslucido |
Rivestimento interno chiusura | Polietilene |
Materiale chiusura | Polietilene |
Tipo di chiusura | Antimanomissione |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 125 mm |
Materiale | Polietilene |
Stile collo | Stretta |
N. per confezione | Confezione da 1 |