Learn More
Socorex™ Filtro di protezione per ugello in polietilene
Use the Socorex™ Polyethylene Nozzle Protection Filter to guard against liquid overflow or aerosol contamination. The filter is interchangeable, non-sterile and non-autoclavable.
Marca:  Socorex™ 322.810
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00630kg
Codice prodotto. 11857271
  • 60.90€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-autoclavable
  • Non-sterilised
  • 100 Pack
  • Polyethylene (PE)
Specifica
Specifica
No
Filtro protezione ugello
Acura™ manual 810 (for autoclavable Acura 810 model only)
Polyethylene
Protezione ugello
Confezione da 100