Learn More
BioClean™ SafeStep NSO Cleanroom Overshoes
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
455 mm
Descrizione
- Slip-resistant
- Low levels of particle shedding
- Durable
- Elastomer coating
Specifica
Specifica
Materiale | Polyethylene |
Colore | White |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015 |
Tipo di imballaggio | 100 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; four outer bags per lined carton (400 pieces) |
Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
Product Type | Controlled Environments Shoe Covers |