Learn More
Medline™ Pipette Pasteur in polietilene
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
23 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Non-Sterile
- Graduated each 0.5mL up to 5mL
- Volumetrical tolerance: ±10%
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Stile della parte superiore | A lampadina |
| Colore | Trasparente |
| Volume (sistema metrico) | 23 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |
| Monouso | Sì |