Learn More
Kartell™ Fiala per campioni in polietilene
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 ml
5 ml
8 ml
Altezza (sistema metrico):
31.5 mm
50 mm
57.6 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
14 mm
17.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- General purpose containers with push in hinged lids
- Flat bottom, lightweight and shatterproof
- Wall thickness approximately 1mm
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 17.2 mm |
| Materiale | Polietilene |
| Volume (sistema metrico) | 8 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Can be used as Weighing Containers, Suitable for foodstuff |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Altezza (sistema metrico) | 57.6 mm |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Tipo | Tube |