Learn More
3M™ Polyethylene Tape
38.65€ - 60.10€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylate |
---|---|
Colore | Transparent |
Materiale | Polyethylene |
Product Type | Tape |
Da utilizzare con (applicazione) | Sealing, fixing and bundling - even on difficult substrates in outdoor areas |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15378043
|
3M™
7000048395 |
25.4 mm |
38.65€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15398043
|
3M™
7100144010 |
50.8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Acrylate | |
Polyethylene | |
Sealing, fixing and bundling - even on difficult substrates in outdoor areas | |
33 m |
Transparent | |
Tape | |
-29 to 77°C |