Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Use the brilliant transparency of the Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) Containers, Crystal-clear for a great product presentation.
1.60€ - 748.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione |
Materiale | PET |
Closure Included | Sì |
Forma | Square |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Closure Included | Altezza (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Closure Included | Altezza (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17828127
|
Kautex™
2000074372 |
100 mL | No | 71 mm | 480 |
529.00€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17878127
|
Kautex™
2000074373 |
200 mL | No | 88 mm | 406 |
748.00€
pezzi 406 |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17868157
|
Kautex™
2000074374 |
500 mL | No | 108 mm | 162 |
432.00€
pezzi 162 |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17858157
|
Kautex™
2000074375 |
1000 mL | No | 143 mm | 96 |
373.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10611712
|
Kautex™
2000084404 |
2000 mL | Sì | 187 mm | 44 |
250.63€
pezzi 44 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10306311
|
Kautex™
2000074375 |
1000 mL | No | 143 mm | 96 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10041111
|
Kautex™
2000074374 |
500 mL | No | 108 mm | 162 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10396301
|
Kautex™
2000074373 |
200 mL | No | 88 mm | 406 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Series 310
- Transparent PETG
- Square with wide neck opening
- Easy to fill and clean
- Leakproof
- Without closure
- Ideal for product presentation
Specifica
Trasparente | |
PET | |
Square |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
Sì | |
Wide Neck Container |