Learn More
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Kartell™ Polyethylene Wash Bottles are ideal for distilled water and produce a stream regulated by hand pressure.
- Ideal for distilled water
- The stream of liquid is regulated by hand pressure
- Dispensing tip gives ultra-fine stream
- Tip can be removed to increase flow
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Colore | Translucent |
| Da utilizzare con (applicazione) | For distilled water, foodstuff |
| Materiale | Polyethylene |
| Linea di prodotti | Bottle |
| Altezza (sistema metrico) | 96 mm |
| Product Type | Wash Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 35 mm |