Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Il polipropilene ad alta densità garantisce leggerezza, grande durata e resistenza. I flaconi quadrati in HDPE con collo largo Kautex™ sono versatili e disponibili in colore naturale e bianco, in una vasta gamma di formati.
Marca:  Kautex™ 2000073095
1.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21983" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03240kg
Codice prodotto. 10032471
  • 1.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Wide neck opening facilitates filling and cleaning
  • Square shape saves storage space
  • Includes recessed labeling field
  • Ideal for liquids, pastes and granulates
  • Three types of closures available separately
  • Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
  • Use for packaging, sending samples, transporting, storage
  • Leakproof
Specifica
Specifica
250 ml
35 mm
Polietilene ad alta densità
Cassa da 273
No (venduto separatamente)
129.5 mm
Colore naturale
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
273
Available in black, blue, or red.
Quadrato
Bottiglia a collo largo