Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Il polipropilene ad alta densità garantisce leggerezza, grande durata e resistenza. I flaconi quadrati in HDPE con collo largo Kautex™ sono versatili e disponibili in colore naturale e bianco, in una vasta gamma di formati.
Marca: Kautex™ 2000079211
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.66900kg
Descrizione
- Wide neck opening facilitates filling and cleaning
- Square shape saves storage space
- Includes recessed labeling field
- Ideal for liquids, pastes and granulates
- Three types of closures available separately
- Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
- Use for packaging, sending samples, transporting, storage
- Leakproof
Specifica
1000 ml | |
42.5 mm | |
Polietilene ad alta densità | |
Cassa da 81 | |
No (venduto separatamente) | |
214 mm |
Bianco | |
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione | |
81 | |
Available in black, blue, or red. | |
Quadrato | |
Bottiglia a collo largo |