Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Il polipropilene ad alta densità garantisce leggerezza, grande durata e resistenza. I flaconi quadrati in HDPE con collo largo Kautex™ sono versatili e disponibili in colore naturale e bianco, in una vasta gamma di formati.
Marca:  Kautex™ 2000079212
113.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21983" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.89600kg
Codice prodotto. 15991431
  • 196.00€ / pezzi 42
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Wide neck opening facilitates filling and cleaning
  • Square shape saves storage space
  • Includes recessed labeling field
  • Ideal for liquids, pastes and granulates
  • Three types of closures available separately
  • Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
  • Use for packaging, sending samples, transporting, storage
  • Leakproof
Specifica
Specifica
1500 ml
68.5 mm
Polietilene ad alta densità
Cassa da 42
No (venduto separatamente)
209 mm
Bianco
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
42
Available in black, blue, or red.
Quadrato
Bottiglia a collo largo