Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C18
Codice prodotto. 10246551 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Codice prodotto. 10246551
Marca: Macherey-Nagel™ 711025.1000
Specifica
Dimensione particelle 15 to 25 μm
Dimensione del poro 300 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 300 to 20
pH 2 to 8
Quantità 1 kg
Assorbente POLYGOPREP C18
Tipo Polygoprep
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography